Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17783168 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μl
5000 μl
10 mL
Modelo:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
17783168 10 mL P10 cada uno
17773148 2 μl P2 cada uno
17703158 10 μl P10 cada uno
17733158 20 μl P20 cada uno
17763158 100 μl P100 cada uno
17793158 200 μl P200 cada uno
17723168 1000 μl P1000 cada uno
17753168 5000 μl P5000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17783168 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FP10008S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
  • Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
  • Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
  • Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
  • Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
  • Ligero y bien equilibrado
  • Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas de diamante, puntas Amplipur
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Surtido
Desechables No
Para utilizar con Pipette Tip 1000 to 10,000 μL
Tipo de agarre Ergonómico, texturizado
Material Polipropileno, PVDF, PBT
Modelo P10
Número de canales 1
Línea de productos MyPipetman™ Select
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 10 mL
Cantidad 1
Anchura (imperial) 4.25 in