Learn More
myosin X Antibody (CL8994) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30307522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30307522 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30307522 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP288926V
Mouse Monoclonal Antibody
myosin X Monoclonal antibody specifically detects myosin X in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno myosin X
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL8994
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ10639, FLJ21066, FLJ22268, KIAA0799FLJ43256, MGC131988, myosin X, myosin-X, Unconventional myosin-10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9HD67, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1