missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin Light Chain 2 Antibody (3B2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18771004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18771004 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130249

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

Myosin Light Chain 2 Monoclonal specifically detects Myosin Light Chain 2 in Human, Mouse, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myosin Light Chain 2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3B2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Flow Cytometry 1x10^6cells, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500
N.º de referencia del gen P10916
Alias de gen cardiac ventricular myosin light chain 2, CMH10myosin light chain 2, DKFZp779C0562, MLC2, MLC-2, MLC-2v, myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow, myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow, regulatory light chain of myosin, RLC of myosin, slow cardiac myosin regulatory light chain 2
Símbolos de los genes MYL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MYL2 (1-166aa) purified from E. coli (NP_000423).
Peso molecular del antígeno 19 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4633
Especificidad de la prueba This antibody is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human MYL2 protein.
Especies diana Human, Mouse, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.