Learn More
Myosin heavy chain 2 Mouse anti-Human, Rat, Rabbit, Clone: TH81 (BGN/04/4481), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200066966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18593523 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18593523 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065675
Mouse Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 2 Monoclonal specifically detects Myosin heavy chain 2 in Human, Rat, Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myosin heavy chain 2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TH81 (BGN/04/4481)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.2)
Alias de gen fast 2a myosin heavy chain, MYH2A, MYHas8, MyHC-2A, MyHC-IIa, MYHSA2, myosin heavy chain 2, myosin heavy chain 2a, myosin heavy chain IIa, myosin, heavy chain 2, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 2, skeletal muscle, adult, myosin-2, skeletal muscle, adult 2, type IIA myosin heavy chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Myosin heavy chain from rabbit muscle
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4620
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1