missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myosin heavy chain 2 Mouse anti-Human, Rat, Rabbit, Clone: TH81 (BGN/04/4481), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Myosin heavy chain 2 Monoclonal specifically detects Myosin heavy chain 2 in Human, Rat, Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myosin heavy chain 2 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TH81 (BGN/04/4481) |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) |
| Alias de gen | fast 2a myosin heavy chain, MYH2A, MYHas8, MyHC-2A, MyHC-IIa, MYHSA2, myosin heavy chain 2, myosin heavy chain 2a, myosin heavy chain IIa, myosin, heavy chain 2, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 2, skeletal muscle, adult, myosin-2, skeletal muscle, adult 2, type IIA myosin heavy chain |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?