Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (MYH11/923), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18748880 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18748880 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18748880 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247900AF700
Mouse Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myosin heavy chain 11
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MYH11/923
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myosin heavy chain 11 protein (Uniprot: P35749)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4629
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ