Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (MYH11/8185R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18674015 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18674015 100 μg 100 microgramos
18601084 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18674015
Marca: Novus Biologicals NBP323912100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myosin heavy chain 11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYH11/8185R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Myosin heavy chain 11 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4629
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ