Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (MYH11/2303R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18586273 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18586273
Marca: Novus Biologicals NBP308486R
Rabbit Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myosin heavy chain 11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYH11/2303R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Myosin heavy chain 11 protein (Uniprot: P35749)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4629
Especies diana Human, Rat, Pig, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG