Learn More
Myoneurin Antibody (OTI1F10), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18196675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18196675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18196675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272863PEATT594
Mouse Monoclonal Antibody
Myoneurin Monoclonal specifically detects Myoneurin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myoneurin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F10
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen myoneurin, OSZF, ZBTB31SBBIZ1, Zinc finger and BTB domain-containing protein 31, zinc finger protein with BTB/POZ domain, ZNF902
Símbolos de los genes MYNN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 10-300 of human Myoneurin (NP_061127) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55892.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2b