missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myogenin Antibody (SPM144), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18755351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18755351 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755351 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234740JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Feline samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myogenin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon SPM144
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Myogenin recombinant protein (Uniprot: P15173)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4656
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.