missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MyoD Mouse, Clone: SPM427, Novus Biologicals™

Código de producto. 18100875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18100875 0.1 mg 0.10 miligramo
18126894 0.02 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18100875

Marca: Novus Biologicals NBP2328820.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

MyoD Monoclonal specifically detects MyoD in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MyoD
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM427
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25-0.5ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P15172
Alias de gen bHLHc1BHLHC1, Class C basic helix-loop-helix protein 1, MYF3Myf-3, MYODmyoblast determination protein 1, myogenic differentiation 1, Myogenic factor 3myf-3, PUM
Símbolos de los genes MYOD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant mouse MyoD1 protein
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4654
Especificidad de la prueba Recognizes a phosphor-protein of 45kDa, identified as MyoD1. The epitope of this MAb maps between amino acid 180-189 in the C-terminal of mouse MyoD1 protein. It does not cross react with myogenin, Myf5, or Myf6. Antibody to MyoD1 labels the nuclei of myoblasts in developing muscle tissues. MyoD1 is not detected in normal adult tissue, but is highly expressed in the tumor cell nuclei of rhabdomyosarcomas. Occasionally nuclear expression of MyoD1 is seen in ectomesenchymoma and a subset of Wilms tumors. Weak cytoplasmic staining is observed in several non-muscle tissues, including glandular epithelium and also in rhabdomyosarcomas, neuroblastomas, Ewings sarcomas and alveolar soft part sarcomas.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.