missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYO6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698795 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18698795 25 μL 25 microlitros
18147087 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18698795 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23825425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MYO6 Polyclonal specifically detects MYO6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYO6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UM54
Alias de gen DFNA22, DFNB37, KIAA0389deafness, autosomal recessive 37, myosin VI, myosin-VI, Unconventional myosin-6
Símbolos de los genes MYO6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DGTRPKMTPEQMAKEMSEFLSRGPAVLATKAAAGTKKYDLSKWKYAELRDTINTSCDIELLAACREEFHRRLKVYHAWKSKNKKRNTETEQRAPKSVTDYD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4646
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.