missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYO18A Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18751740 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18751740 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751740

Marca: Novus Biologicals NB10079840AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MYO18A Polyclonal antibody specifically detects MYO18A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYO18A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0216DKFZp686L0243, MAJN, Molecule associated with JAK3 N-terminus, myosin 18A, Myosin containing a PDZ domain, myosin containing PDZ domain, myosin XVIIIA, myosin-XVIIIa, MYSPDZ, SP-A receptor subunit SP-R210 alphaS, SPR210
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2004 andd 2054 of human myosin 18A using the numbering given in entry NP_510880.2 (GeneID 399687).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 399687
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.