Learn More
MYLK4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18690902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18690902 0.1 mL 0.01 ml
18677792 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18690902
Marca: Novus Biologicals NBP2951180.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
MYLK4 Polyclonal antibody specifically detects MYLK4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MYLK4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen caMLCK like, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, myosin light chain kinase family, member 4, SGK085, SgK085myosin light chain kinase family member 4, Sugen kinase 85
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 119-388 of human MYLK4 (NP_001012418.2) QVHKCEETATGLKLAAKIIKTRGMKDKEEVKNEISVMNQLDHANLIQLYDAFESKNDIVLVMEYVDGGELFDRIIDESYNLTELDTILFMKQICEGIRHMHQMYILHLDLKPENILCVNRDAKQIKIIDFGLARRYKPREKLKVNFGTPEFLAPEVVNYDFVSFPTDMWSVGVIAYMLLSGLSPFLGDNDAETLNNILACRWDLEDEEFQDISEEAKEFISKLLIKEKSWRISASEALKHPWLSDHKLHSRLNAQKKKNRGSDAQDFVTK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340156
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG