Learn More
Beschreibung
MYLK4 Polyclonal antibody specifically detects MYLK4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | MYLK4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | caMLCK like, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, myosin light chain kinase family, member 4, SGK085, SgK085myosin light chain kinase family member 4, Sugen kinase 85 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 119-388 of human MYLK4 (NP_001012418.2) QVHKCEETATGLKLAAKIIKTRGMKDKEEVKNEISVMNQLDHANLIQLYDAFESKNDIVLVMEYVDGGELFDRIIDESYNLTELDTILFMKQICEGIRHMHQMYILHLDLKPENILCVNRDAKQIKIIDFGLARRYKPREKLKVNFGTPEFLAPEVVNYDFVSFPTDMWSVGVIAYMLLSGLSPFLGDNDAETLNNILACRWDLEDEEFQDISEEAKEFISKLLIKEKSWRISASEALKHPWLSDHKLHSRLNAQKKKNRGSDAQDFVTK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?