missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYLIP Antibody (OTI3A2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18192108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18192108 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192108

Marca: Novus Biologicals NBP246069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

MYLIP Monoclonal specifically detects MYLIP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYLIP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen band 4.1 superfamily member BZF1, BZF1, cellular modulator of immune recognition (c-MIR), EC 6.3.2.-, Idol, IDOLmyosin regulatory light chain-interacting protein, Inducible degrader of the LDL-receptor, MIRE3 ubiquitin-protein ligase MYLIP, myosin regulatory light chain interacting proteinE3 ubiquitin ligase-inducible degrader of the low density lipoprotein receptor
Símbolos de los genes MYLIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 127-385 of human MYLIP(NP_037394) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 49.7 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29116
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.