missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (rMPO/8694), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18518327 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18518327 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18518327

Marca: Novus Biologicals NBP320773JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myeloperoxidase/MPO
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMPO/8694
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-250) of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.