Descripción
Myeloperoxidase/MPO Polyclonal specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myeloperoxidase/MPO |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P05164 |
| Alias de gen | EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase |
| Símbolos de los genes | MPO |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |