Learn More
Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO/8631R), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075922 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18649563 20 μg 20 microgramos
18684094 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18649563 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32385920ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myeloperoxidase/MPO
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MPO/8631R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ