missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Myeloperoxidase/MPO Antibody (CL14991), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043590 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043590 25 μL 25 microlitros
30043506 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043590 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP32684625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myeloperoxidase/MPO
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL14991
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P05164. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.