Learn More
Novus Biologicals™ Myeloperoxidase/MPO Antibody (CL14991), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
317.00€ - 630.00€
Especificaciones
Antígeno Myeloperoxidase/MPO
Clon CL14991
Concentración 1 mg/mL
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30043506
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-26846-100ul
100 μL
630.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30043590
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-26846-25ul
25 μL
317.00€
25 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
Myeloperoxidase/MPO
1 mg/mL
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
4353
IgG3
Protein A purified
CL14991
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P05164. Actual immunogen sequence is proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.