missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloid Cell Marker Antibody (BM-1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18122363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18122363 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18122363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234562AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloid Cell Marker Monoclonal specifically detects Myeloid Cell Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myeloid Cell Marker
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon BM-1
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood mononuclear cells
Peso molecular del antígeno 183 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes 183kDa protein with DNA-binding characteristics, which is identified as a myeloid specific antigen. It reacts with myeloid precursor cells and granulocytes in bone marrow. Its antigen appears to be restricted to M2 and M3 acute myelogenous leukemia (AML) subtypes. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. This monoclonal antibody reacts with early precursor and mature forms of human myeloid cells. It is useful in the identification of myelogenous leukemias, distinguishing granulocytic sarcomas from lymphoid malignancies and also in the study of differentiation and transformation of human myeloid cells. The biological function of this antigen is not clear, although it has been proposed that it may play a role in the differentiation of myeloid cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.