missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myelin Protein Zero Antibody (MPZ/7390), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18516758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18516758 0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18516758 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324149MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myelin Protein Zero
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MPZ/7390
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myelin Protein Zero protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4359
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.