missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myelin Protein Zero Antibody (MPZ/7389) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18662455 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18662455

Marca: Novus Biologicals NBP324113

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myelin Protein Zero
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MPZ/7389
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myelin Protein Zero protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4359
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.