missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myelin PLP Antibody (plpc 1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18495384 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18495384 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18495384 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600960MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myelin PLP Monoclonal antibody specifically detects Myelin PLP in Bovine, Mammalia samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myelin PLP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon plpc 1
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HLD1, lipophilin, major myelin proteolipid protein, MMPL, myelin proteolipid protein, PLP, PLP/DM20, PMD, proteolipid protein 1, spastic paraplegia 2, uncomplicated, SPG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide: C-GRGTKF, corresponding to amino acids 272-277 of Myelin PLP.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5354
Especies diana Bovine, Mammalia
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.