Learn More
Novus Biologicals™ MyD88 Inhibitor Peptide Set
Código de producto. 18766713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18766713 2 mg 2 miligramos
18759273 - -
2 options
Código de producto. 18766713
Marca: Novus Biologicals™ NBP229328
Applications: Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Binding Inhibition, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 2 mg
Para uso exclusivo en investigación