missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MyD88 Antibody (OTI2B2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18165486 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18165486 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18165486 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MyD88 Monoclonal specifically detects MyD88 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MyD88
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B2
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen MYD88D, myeloid differentiation primary response gene (88), myeloid differentiation primary response protein MyD88
Símbolos de los genes MYD88
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MYD88 (NP_002459) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 33.1 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4615
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.