Learn More
MyD88 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18550561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18550561 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18550561
Marca: Novus Biologicals NB10056698SS
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 18 publications
MyD88 Polyclonal specifically detects MyD88 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MyD88
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 μg/mL, Immunohistochemistry 2-5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 μg/mL
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q99836
Alias de gen MYD88D, myeloid differentiation primary response gene (88), myeloid differentiation primary response protein MyD88
Símbolos de los genes MYD88
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human MyD88 (between amino acids 200-270).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4615
Especificidad de la prueba Because of high sequence homology, this antibody is expected to detect multiple isoforms of MyD88 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only