missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Antibody (KFB42), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18516111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18516111 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18516111

Marca: Novus Biologicals NBP105467H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Monoclonal antibody specifically detects Mycobacterium Tuberculosis CFP10 in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mycobacterium Tuberculosis CFP10
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon KFB42
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen 10 kDa culture filtrate antigen cfp10, Culture filtrate protein 10, ESAT 6 like protein esxB, esxB, lhp, mtsA10, Secreted antigenic protein MTSA 10, tuberculosis CFP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant protein CFP10 M. tuberculosis H37RV.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.