Learn More
Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Antibody (KFB16), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18425238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18425238 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18425238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105466AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Monoclonal antibody specifically detects Mycobacterium Tuberculosis CFP10 in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Dot Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mycobacterium Tuberculosis CFP10
Aplicaciones ELISA, Dot Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon KFB16
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA, Dot Blot, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 10 kDa culture filtrate antigen cfp10, Culture filtrate protein 10, ESAT 6 like protein esxB, esxB, lhp, mtsA10, Secreted antigenic protein MTSA 10, tuberculosis CFP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant protein CFP10 M. tuberculosis H37RV.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1