missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYBPH Antibody (OTI3G1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18182266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18182266 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18182266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272839

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYBPH Monoclonal specifically detects MYBPH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYBPH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G1
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen H-protein, myBP-H, myosin binding protein H, myosin-binding protein H
Símbolos de los genes MYBPH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MYBPH(NP_004988) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 51.9 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4608
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.