missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYB Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18612206 100 μg 100 microlitros
18636155 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18612206

Marca: Novus Biologicals NBP298885100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MYB Polyclonal antibody specifically detects MYB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen Cmyb;c-myb;c-myb_CDS;efg;Transcriptional activator Myb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human MYB
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4602
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.