missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mxi1 Antibody (PCRP-MXI1-1A3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590142 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308353AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mxi1 Monoclonal antibody specifically detects Mxi1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mxi1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MXI1-1A3
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHC11, Class C basic helix-loop-helix protein 11, MAX dimerization protein 2, MAX interacting protein 1, MAX interactor 1bHLHc11MAD2, max-interacting protein 1, Max-related transcription factor, MGC43220, MXD2, MXI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Mxi1 protein (Uniprot: P50539)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4601
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.