Learn More
Novus Biologicals™ MxA/Mx1 Antibody (MX1/7530), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30043979 20 μg 20 microgramos
30043877 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30043979
Marca: Novus Biologicals™ NBP32682320ug
Mouse Monoclonal Antibody
MxA/Mx1 Monoclonal antibody specifically detects MxA/Mx1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MxA/Mx1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MX1/7530
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen human interferon-regulated resistance GTP-binding protein MXA10IFI-78Khomolog of murine (interferon-inducibleprotein p78), myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78(mouse)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-592) of human MxA/Mx1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ