missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MVD Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569591 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18569591 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18569591 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298526MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MVD Polyclonal antibody specifically detects MVD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MVD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 4.1.1.33, FP17780, MDDase, mevalonate (diphospho) decarboxylase, Mevalonate (diphospho)decarboxylase, Mevalonate pyrophosphate decarboxylase, MPDdiphosphomevalonate decarboxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MVD fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.