missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutant IDH1-IN-1, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mutant IDH1-IN-1 |
| CAS | 1355326-21-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H31FN4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.25 mM) |
| SMILES | O=C(C(C1=C(C)C=CC=C1)N(C(CN2C=NC3=C2C=CC=C3)=O)C4=CC(F)=CC=C4)NC5CCCCC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 498.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.59 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido