missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mutant IDH1-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16455886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455886 100 mg 100 miligramos
16477917 5 mg 5 miligramos
16425198 10 mg 10 miligramos
16421417 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455886

Marca: Medchem Express HY12475

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.

Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mutant IDH1-IN-1
CAS 1355326-21-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31FN4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.25 mM)
SMILES O=C(C(C1=C(C)C=CC=C1)N(C(CN2C=NC3=C2C=CC=C3)=O)C4=CC(F)=CC=C4)NC5CCCCC5
Peso molecular (g/mol) 498.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.59
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.