Learn More
Mutant IDH1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16421417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421417 50 mg 50 miligramos
16477917 5 mg 5 miligramos
16455886 100 mg 100 miligramos
16425198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16421417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12475
MedChemExpress Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.
Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mutant IDH1-IN-1
CAS 1355326-21-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31FN4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.25 mM)
SMILES O=C(C(C1=C(C)C=CC=C1)N(C(CN2C=NC3=C2C=CC=C3)=O)C4=CC(F)=CC=C4)NC5CCCCC5
Peso molecular (g/mol) 498.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.59
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death