missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30035584 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30035584

Marca: Novus Biologicals NBP232169F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Polyclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Phosphofructokinase, Muscle using the numbering given in entry NP_000280.1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5213
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.