missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody (2F11), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18598179 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18598179 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18598179 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222615AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Monoclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F11
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1(1-780aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.