missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Antibody (590123) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18694813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18694813 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18694813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10323P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 590123
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen cholinergic receptor, muscarinic 5, HM5, MGC41838, muscarinic acetylcholine receptor M5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM5, Met1-Pro532, Accession # P08912
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.