Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Antibody (SR2111), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR2111 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | cholinergic receptor, muscarinic 3, HM3, m3 muscarinic receptor, muscarinic acetylcholine receptor M3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 (Uniprot #: P20309) |
| Mostrar más |