missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Polyclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.73 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | cholinergic receptor, muscarinic 3, HM3, m3 muscarinic receptor, muscarinic acetylcholine receptor M3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?