missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Antibody (580011), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18615913 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18615913 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18615913

Marca: Novus Biologicals FAB6378P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 580011
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen cholinergic receptor, muscarinic 3, HM3, m3 muscarinic receptor, muscarinic acetylcholine receptor M3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM3, Accession # P20309
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1131
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.