missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 Antibody (585713), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033757 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30033757 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30033757

Marca: Novus Biologicals FAB6377APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 585713
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen 7TM receptor, cholinergic receptor, muscarinic 2, FLJ43243, HM2, MGC120006, MGC120007, muscarinic acetylcholine receptor M2, muscarinic M2 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM2, Accession # P08172
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.