missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200063200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18643161 0.02 mL 0.02 ml
18619280 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18643161

Marca: Novus Biologicals NBP2945110.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Polyclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen cholinergic receptor, muscarinic 1, HM1, M1, M1R, MGC30125, muscarinic acetylcholine receptor M1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 251-350 of human Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 (NP_000729.2). SPETPPGRCCRCCRAPRLLQAYSWKEEEEEDEGSMESLTSSEGEEPGSEVVIKMPMVDPEAQAPTKQPPRSSPNTVKRPTKKGRDRAGKGQKPRGKEQLA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1128
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.