Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00€ - 481.00€
Especificaciones
| Antígeno | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18653252
|
Novus Biologicals
NBP2-93968-0.02ml |
0.02 mL |
201.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18649051
|
Novus Biologicals
NBP2-93968-0.1ml |
0.1 mL |
481.00€
0.01 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Polyclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Transcription Factors and Regulators | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 1128 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| cholinergic receptor, muscarinic 1, HM1, M1, M1R, MGC30125, muscarinic acetylcholine receptor M1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-460 of human Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 (NP_000729.2). WELGYWLCYVNSTINPMCYALCNKAFRDTFRLLLLCRWDKRRWRKIPKRPGSVHRTPSRQC | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |