Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 Polyclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | cholinergic receptor, muscarinic 1, HM1, M1, M1R, MGC30125, muscarinic acetylcholine receptor M1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-460 of human Muscarinic Acetylcholine Receptor M1/CHRM1 (NP_000729.2). WELGYWLCYVNSTINPMCYALCNKAFRDTFRLLLLCRWDKRRWRKIPKRPGSVHRTPSRQC |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |