missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mus81 Antibody (mta30 2g10/3), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18078903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18078903 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18078903

Marca: Novus Biologicals NB1002064IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mus81 Monoclonal specifically detects Mus81 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mus81
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon mta30 2g10/3
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen crossover junction endonuclease MUS81, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, FLJ21012, FLJ44872, MUS81 endonuclease homolog (S. cerevisiae), MUS81 endonuclease homolog (yeast), SLX3, SLX3 structure-specific endonuclease subunit homolog
Símbolos de los genes MUS81
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human MUS81
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Homologous Recombination
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80198
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.