missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mus81 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18543480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18543480 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18543480

Marca: Novus Biologicals NBP297261MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Mus81 Polyclonal antibody specifically detects Mus81 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mus81
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen crossover junction endonuclease MUS81, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, FLJ21012, FLJ44872, MUS81 endonuclease homolog (S. cerevisiae), MUS81 endonuclease homolog (yeast), SLX3, SLX3 structure-specific endonuclease subunit homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Mus81 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Homologous Recombination
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80198
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.